Documentos clave
391190
Sigma-Aldrich
cis-3-Azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid
98%
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 219,00
US$ 219,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 219,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H9NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
127.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 219,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
252-256 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
[H][C@]12CN[C@H](C(O)=O)[C@@]1([H])C2
InChI
1S/C6H9NO2/c8-6(9)5-4-1-3(4)2-7-5/h3-5,7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4-,5-/m0/s1
Clave InChI
JBDOTWVUXVXVDR-YUPRTTJUSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)