Merck
692638
Sigma-Aldrich
4-Benzylphenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
2-(4-Benzylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H23BO2
Número de CAS:
Peso molecular:
294.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
89-94 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(Cc3ccccc3)cc2
InChI
1S/C19H23BO2/c1-18(2)19(3,4)22-20(21-18)17-12-10-16(11-13-17)14-15-8-6-5-7-9-15/h5-13H,14H2,1-4H3
Clave InChI
FPLGWDLJBAAWHO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)