Merck
692417
Sigma-Aldrich
S-RuCl[p-Cymene(DM-SEGPHOS)]Cl
Sinónimos:
Chloro[(S)−(−)−5,5′−bis[di(3,5−xylyl)phosphino]−4,4′−bi−1,3−benzodioxole](p−cymene)ruthenium(ΙΙ)chloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
US$ 38,90
US$ 38,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
US$ 38,90
About This Item
Fórmula lineal:
[C56H58ClO4P2Ru]+Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
1028.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 38,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
Nivel de calidad
grupo funcional
phosphine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[Ru]Cl.CC(C)c1ccc(C)cc1.Cc2cc(C)cc(c2)P(c3cc(C)cc(C)c3)c4ccc5OCOc5c4-c6c7OCOc7ccc6P(c8cc(C)cc(C)c8)c9cc(C)cc(C)c9
InChI
1S/C46H44O4P2.C10H14.2ClH.Ru/c1-27-13-28(2)18-35(17-27)51(36-19-29(3)14-30(4)20-36)41-11-9-39-45(49-25-47-39)43(41)44-42(12-10-40-46(44)50-26-48-40)52(37-21-31(5)15-32(6)22-37)38-23-33(7)16-34(8)24-38;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;/h9-24H,25-26H2,1-8H3;4-8H,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
LLNJPFQWQJQPEH-UHFFFAOYSA-L
Información legal
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. JP Registration No. 3148136
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago