Merck
691062
Sigma-Aldrich
Acetoacetato de 2-metoxietil
Arxada quality, ≥97.5% (GC)
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COCH2CO2CH2CH2OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
160.17
Beilstein:
2079850
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥97.5% (GC)
Formulario
liquid
calidad
Arxada quality
fabricante / nombre comercial
Arxada AG
impurezas
≤0.10% water
≤1.5% 2-methoxyethanol
color
clear
yellowish
índice de refracción
n20/D 1.434 (lit.)
bp
120 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COCCOC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-6(8)5-7(9)11-4-3-10-2/h3-5H2,1-2H3
Clave InChI
PLHCSZRZWOWUBW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Immune system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
103 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)