689092
Acetoacetato isopropílico
Arxada quality, ≥99.0% (GC)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
calidad
Arxada quality
fabricante / nombre comercial
Arxada AG
impurezas
≤0.10% acid (as acetic acid)
≤0.10% water
≤0.5% ethyl acetoacetate
bp
95 °C/52 hPa (lit.)
densidad
0.989 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)OC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C7H12O3/c1-5(2)10-7(9)4-6(3)8/h5H,4H2,1-3H3
Clave InChI
GVIIRWAJDFKJMJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Isopropil 2-acetil-3-fenil-2-propenoato mediante la reacción de Knoevenagel en presencia de Ti(O-i-Pr)4.[1]
- 1,4-dihidropiridinas sustituidas mediante reacción con cinamaldehídos y aminas primarias.[2]
- 5-Isopropoxicarbonil-6-metil-4-fenil-3,4-dihidropirimidin-2(1H)-tiona mediante la reacción de Biginelli con benzaldehído y tiourea.[3]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
71 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?