Merck
407739
Sigma-Aldrich
L-tert-Leucinol
98%, for peptide synthesis
Sinónimos:
(S)-2-Amino-3,3-dimethyl-1-butanol
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 74,10
5 G
US$ 137,00
US$ 74,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 74,10
5 G
US$ 137,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CCH(NH2)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
117.19
Beilstein:
3600321
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 74,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
L-tert-Leucinol, 98%
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]26/D +37°, c = 1.5 in ethanol
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
30-34 °C (lit.)
densidad
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)[C@H](N)CO
InChI
1S/C6H15NO/c1-6(2,3)5(7)4-8/h5,8H,4,7H2,1-3H3/t5-/m1/s1
Clave InChI
JBULSURVMXPBNA-RXMQYKEDSA-N
Aplicación
Useful amino acid employed in various asymmetric reactions.[1][2][3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tetrahedron Letters, 45, 5649-5649 (2004)
Tetrahedron, 60, 4459-4473 (2004)
Sebastian P Smidt et al.
Organic letters, 6(12), 2023-2026 (2004-06-05)
[reaction: see text] New Ir-SimplePHOX complexes Ir-6-Ir-9 catalyze the quantitative, highly enantioselective hydrogenation of a range of unfunctionalized and functionalized olefins. Synthesis, catalytic results, and X-ray crystal structures are presented here.
Heng Wang et al.
Chirality, 27(8), 523-531 (2015-04-25)
A novel pyridineoxazoline (PyOx) containing helical polymer, poly{(-)-(S)-4-tert-butyl-2-[5-(4-tert-butylphenyl)-3-vinylpyridin-2-yl]-oxazoline} (PA), was designed and synthesized to approach the effect of chain conformation on the catalytic property. Its complex with Cu(OTf)(2) , i.e., Cu(II)-PA, was employed to catalyze the homogeneous Diels-Alder (D-A) reaction