Merck
725919
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis(bromomethyl)biphenyl
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
α,α′-Dibromo-p,p′-bitolyl
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 127,00
5 G
US$ 257,00
US$ 127,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 127,00
5 G
US$ 257,00
About This Item
Fórmula lineal:
BrCH2C6H4C6H4CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
340.05
Beilstein:
2444585
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 127,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
Formulario
powder
mp
170-173 °C
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
BrCc1ccc(cc1)-c2ccc(CBr)cc2
InChI
1S/C14H12Br2/c15-9-11-1-5-13(6-2-11)14-7-3-12(10-16)4-8-14/h1-8H,9-10H2
Clave InChI
HMUGRILXVBKBID-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)