Merck
388467
Sigma-Aldrich
2,4,6-Tris(bromomethyl)mesitylene
98%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 144,00
US$ 144,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 144,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3C6(CH2Br)3
Número de CAS:
Peso molecular:
398.96
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 144,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
187-189 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Cc1c(CBr)c(C)c(CBr)c(C)c1CBr
InChI
1S/C12H15Br3/c1-7-10(4-13)8(2)12(6-15)9(3)11(7)5-14/h4-6H2,1-3H3
Clave InChI
BHIFXIATEXVOQA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)