P4801
Pentaerythritol tetrabromide
96%
Sinónimos:
Tetrakis(bromomethyl)methane
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
crystals
bp
305-306 °C (lit.)
mp
158-160 °C (lit.)
densidad
2.596 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
BrCC(CBr)(CBr)CBr
InChI
1S/C5H8Br4/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h1-4H2
Clave InChI
OYSVBCSOQFXYHK-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?