Merck
687340
Sigma-Aldrich
N-Boc-4, 4-difluoro-L-proline
97%
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 197,00
US$ 197,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 197,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H15F2NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
251.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 197,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]22/D -69.0° in chloroform
mp
120-124 °C
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(F)(F)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H15F2NO4/c1-9(2,3)17-8(16)13-5-10(11,12)4-6(13)7(14)15/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,14,15)/t6-/m0/s1
Clave InChI
WTMZYKCXBXPVPT-LURJTMIESA-N
Aplicación
N-Boc-4,4-difluoro-L-proline can be used as a substrate in the preparation of possible dipeptidyl peptidase I (DPPI) inhibitors and VLA-4 antagonists.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
4-(Pyrrolidinyl) methoxybenzoic acid derivatives as a potent, orally active VLA-4 antagonist
Chiba J, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 54(11), 1515-1529 (2006)