Merck
762407
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-(2,2-difluorocyclopropyl)-L-proline
97%
Sinónimos:
6(S)-5-Boc-1,1-difluoro-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 395,00
US$ 395,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 395,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H17F2NO4
Peso molecular:
277.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 395,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
87-97 °C
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CC2(C[C@H]1C(O)=O)CC2(F)F
InChI
1S/C12H17F2NO4/c1-10(2,3)19-9(18)15-6-11(5-12(11,13)14)4-7(15)8(16)17/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,16,17)/t7-,11?/m0/s1
Clave InChI
OXXSWURHJYLTIL-RGENBBCFSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)