Merck
702412
Sigma-Aldrich
N-Boc-trans-4-fluoro-L-proline methyl ester
97%
Sinónimos:
1-tert-Butyl 2-methyl (2S,4R)-4-fluoro-1,2-pyrrolidinedicarboxylate
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 532,00
US$ 532,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 532,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H18FNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
247.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 532,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
actividad óptica
[α]22/D -80.0°, c = 1 in methanol
mp
34-39 °C
grupo funcional
ester
fluoro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](F)CN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H18FNO4/c1-11(2,3)17-10(15)13-6-7(12)5-8(13)9(14)16-4/h7-8H,5-6H2,1-4H3/t7-,8+/m1/s1
Clave InChI
METPQQHVRNLTRX-SFYZADRCSA-N
Aplicación
N-Boc-trans-4-fluoro-L-proline methyl ester can be used as a substrate in the preparation of pyrrolidinine-thioxotetrahydropyrimidinone based catalysts, which find application in asymmetric organic reactions.[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
4-Fluoro and 4-hydroxy pyrrolidine-thioxotetrahydropyrimidinones: Organocatalysts for green asymmetric transformations in brine
Kaplaneris N, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 80(11), 5464-5473 (2015)