Merck
685836
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Phenylethanol
97%
Sinónimos:
(S)-(−)-Sec-Phenylethyl alcohol
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 190,00
25 G
US$ 829,00
US$ 190,00
Fecha estimada de envío23 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 190,00
25 G
US$ 829,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10O
Número de CAS:
Peso molecular:
122.16
Beilstein/REAXYS Number:
2039797
MDL number:
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
US$ 190,00
Fecha estimada de envío23 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
97%
form
liquid
optical activity
[α]22/D -44.0°, neat
bp
88-89 °C/10 mmHg (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
density
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
phenyl
SMILES string
C[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/t7-/m0/s1
InChI key
WAPNOHKVXSQRPX-ZETCQYMHSA-N
General description
(S)-(-)-1-Phenylethanol can be prepared from acetophenone via bioreduction in the presence of Rhizopus arrhizus as a biocatalyst.[1]
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
wgk_germany
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Laboratory scale-up synthesis of chiral carbinols using Rhizopus arrhizus.
Salvi NA and Chattopadhyay S.
Tetrahedron Asymmetry, 27(4), 188-192 (2016)