Saltar al contenido
07366
(R)-(+)-1-Phenylethanol
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(+)-Methyl phenyl carbinol, (R)-(+)-α-Methylbenzyl alcohol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10O
Número CAS:
Peso molecular:
122.16
UNSPSC Code:
12352002
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2039798
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
form
liquid
optical activity
[α]/D +45±2°, c = 5% in methanol
optical purity
enantiomeric ratio: ≥97:3 (GC)
refractive index
n20/D 1.527
bp
88-89 °C/10 mmHg (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
density
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, phenyl
SMILES string
C[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/t7-/m1/s1
InChI key
WAPNOHKVXSQRPX-SSDOTTSWSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
85 °C - closed cup
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)