A29402
Allylbenzene
98%
Sinónimos:
3-Phenyl-1-propene
Quality Level
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
bp
156-157 °C (lit.)
density
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=CCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h2-5,7-8H,1,6H2
InChI key
HJWLCRVIBGQPNF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
104.0 °F - closed cup
flash_point_c
40 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?