Merck
685194
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4-cyanophenylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
(4-Cyano-2-methylphenyl)boronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8BNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
160.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
mp
287-305 °C
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
Cc1cc(ccc1B(O)O)C#N
InChI
1S/C8H8BNO2/c1-6-4-7(5-10)2-3-8(6)9(11)12/h2-4,11-12H,1H3
Clave InChI
RGCVYEOTYJCNOS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
May contain varying amounts of anhydride.
Aplicación
Reactant involved in:
  • Reactions with (cyanomethylphenyl)boronic acid
  • Synthesis of oligo-boronic acid receptors with improved structural and electronic properties
  • Syntesis of aminoalkoxybiphenylnitriles for use as histamine-3 receptor ligands
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)