Merck
684163
Sigma-Aldrich
Indan-1,2-dione
97%
Sinónimos:
1H-Indene-1,2(3H)-dione
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 101,00
US$ 101,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 101,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H6O2
Número de CAS:
Peso molecular:
146.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 101,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
117-124 °C
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
O=C1Cc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H6O2/c10-8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(8)11/h1-4H,5H2
Clave InChI
WFFZGYRTVIPBFN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Indan-1,2-dione is a latent fingerprint reagent widely used in forensic chemistry.[1][2] It can also be used to synthesize polycyclic arene and heteroarene systems containing five membered rings.[3][4]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Optimisation and evaluation of 1,2-indanedione for use as a fingermark reagent and its application to real samples.
Wallace-Kunkel C, et al.
Forensic Science International, 168(1), 14-26 (2007)
Chemical development of latent fingerprints: 1, 2-indanedione has come of age.
Wiesner S, et al.
Journal of Forensic Sciences, 46(5), 1082-1084 (2001)
Patrick Fritz et al.
Forensic science international, 257, 20-28 (2015-08-19)
Dimethylaminocinnamaldehyde was re-evaluated as a wet contact reagent for the treatment of latent fingermarks on porous substrates. A new formulation (consisting of 0.028 g p-dimethylaminocinnamaldehyde, 0.84 mL glacial acetic acid, 6.2 mL ethyl acetate and 0.993 L 40-60 °C petroleum
Bent N-Heteroarenes.
Hahn S, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 81(18), 8485-8494 (2016)
A Combined Experimental and Theoretical Study of the Ammonium Bifluoride Catalyzed Regioselective Synthesis of Quinoxalines and Pyrido[2,3-b]pyrazines.
Lassagne F, et al.
Synthesis, 47, 2680-2689 (2015)