Saltar a
33484
1,8-Diazafluoren-9-one
Sinónimos:
Cyclopenta[1,2-b:4,3-b’]dipyridin-9-one
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
250 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 741,00
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 2.470,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H6N2O
Número CAS:
Peso molecular:
182.18
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
134499
US$ 741,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
mp
229-233 °C
solubility
acetic acid: 10 mg/mL, clear
fluorescence
λex 470 nm; λem 570 nm
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1c2ncccc2-c3cccnc13
InChI
1S/C11H6N2O/c14-11-9-7(3-1-5-12-9)8-4-2-6-13-10(8)11/h1-6H
InChI key
FOSUVSBKUIWVKI-UHFFFAOYSA-N
Application
1,8-Diazafluoren-9-one (DFO) is used in forensic science to detect latent fingerprints on paper and other materials. DFO forms highly fluorescent derivatives with amino acids (excitation ~470 nm; emission ~570 nm).
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Reagent forming highly fluorescent derivatives with amino acids (excitation ~470 nm; emission ~570 nm). Used for the detection of latent fingerprints on paper with high sensitivity.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
901423SML1303A3734
description
-
description
-
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
fluorescence
λex 470 nm; λem 570 nm
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
solubility
acetic acid: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mp
229-233 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)