Merck
SML1402
Sigma-Aldrich
TCID
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4,5,6,7-Tetrachloro-1,3-indandione, 4,5,6,7-Tetrachloro-1H-indene-1,3(2H)-dione, CID 2729042, UCH-L3 Inhibitor
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 96,10
US$ 96,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 96,10
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H2Cl4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
283.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
US$ 96,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to light brown
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1CC(C2=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C21)=O
InChI
1S/C9H2Cl4O2/c10-6-4-2(14)1-3(15)5(4)7(11)9(13)8(6)12/h1H2
Clave InChI
IDLAOWFFKWRNHB-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
TCID is a cell penetrant potent and specific inhibitor of UCH-L3 (Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L3). TCID is used to distinguish between UCH-L1 and UCH-L3 activities in cells.
TCID is a cell penetrant potent and specific inhibitor of UCH-L3.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Anurag Rathore et al.
Scientific reports, 10(1), 5350-5350 (2020-03-27)
The major barrier to a HIV-1 cure is the persistence of latent genomes despite treatment with antiretrovirals. To investigate host factors which promote HIV-1 latency, we conducted a genome-wide functional knockout screen using CRISPR-Cas9 in a HIV-1 latency cell line