Merck
76737
Supelco
3-Ferrocenylpropionic anhydride
for HPLC derivatization, LiChropur, ≥98.0% (C)
Sinónimos:
1,1′′-[Oxybis(3-oxo-3,1-propanediyl)]bis-ferrocene
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 204,00
US$ 204,00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 204,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H26Fe2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
498.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 204,00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
for HPLC derivatization
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (C)
Formulario
crystals
calidad
LiChropur
técnicas
HPLC: suitable
cadena SMILES
[Fe].[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.O=C(CC[C]3[CH][CH][CH][CH]3)OC(=O)CC[C]4[CH][CH][CH][CH]4
InChI
1S/C16H16O3.2C5H5.2Fe/c17-15(11-9-13-5-1-2-6-13)19-16(18)12-10-14-7-3-4-8-14;2*1-2-4-5-3-1;;/h1-8H,9-12H2;2*1-5H;;
Clave InChI
HFIVHNMBVHEMJQ-UHFFFAOYSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
László Szabó et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(1) (2019-01-10)
While intensive efforts are made to prepare carbon fiber reinforced plastics from renewable sources, less emphasis is directed towards elaborating green approaches for carbon fiber surface modification to improve the interfacial adhesion in these composites. In this study, we covalently