Merck
372625
Sigma-Aldrich
1,1′-Ferrocenedimethanol
97%
Sinónimos:
1,1′-Ferrocenylbis(methanol), Cyclopentadienemethanol
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 358,00
US$ 358,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 358,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H14FeO2
Número de CAS:
Peso molecular:
246.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 358,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: iron
reagent type: catalyst
mp
106-108 °C (lit.)
cadena SMILES
[Fe].OC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.OC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C6H7O.Fe/c2*7-5-6-3-1-2-4-6;/h2*1-4,7H,5H2;
Clave InChI
ZFFYTNSKVXIYIE-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Haipeng Xiang et al.
Nanoscale, 10(28), 13572-13580 (2018-07-06)
A sandwich-type electrochemical immunosensor for sensitive detection of a tumor marker, α-fetoprotein (AFP), was fabricated by employing polydopamine-detection antibody nanoparticles (PDANPs-Ab2) as selective redox cycling-based signal amplifiers on an electrodeposited nano-gold electrode. In this research, PDANPs prepared through oxidative polymerization