Merck
681202
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-oxo-L-proline
97%
Sinónimos:
(S)-N-Boc-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, Boc-L-Pro(4-oxo)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H15NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
229.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]22/D +19.0 to +23.0°, c = 0.5 in acetone
mp
160 °C (dec.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H15NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h7H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t7-/m0/s1
InChI key
CKYGSXRXTIKGAJ-ZETCQYMHSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)