Merck
680710
Sigma-Aldrich
Rhodium on carbon
Evonik NOBLYST® P3053 5% Rh
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 556,00
US$ 556,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 556,00
About This Item
Fórmula lineal:
Rh
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 556,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: rhodium
reagent type: catalyst
Extensión del etiquetado
5 wt. % loading (dry basis)
peso
Unit excludes wt. of H2O
Matriz
carbon, wet support
cadena SMILES
[Rh]
InChI
1S/Rh
Clave InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Información legal
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.