Merck
212857
Sigma-Aldrich
Rhodium on alumina
greener alternative
extent of labeling: 5 wt. % loading, matrix alumina support, powder
Sinónimos:
Rh/Al2O3
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 228,00
5 G
US$ 645,00
25 G
US$ 2.690,00
US$ 228,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 228,00
5 G
US$ 645,00
25 G
US$ 2.690,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 228,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
core: rhodium
reagent type: catalyst
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Extensión del etiquetado
5 wt. % loading
Matriz
alumina support
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
[Rh]
InChI
1S/Rh
Clave InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Aplicación
Rhodium on alumina (Rh/Al2O3) (5 wt. % loading, matrix alumina support, powder) is utilized as a catalyst for the steam reforming of ethanol for use in hydrogen production using molten carbonate fuel cells.[1][2] Rh/Al2O3 can also be used as a catalyst in the production of hydrogen from sodium borohydride (NaBH4).[3]
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Real-time XAFS analysis of Rh/alumina catalyst
Dohmae K, et al.
Surface and Interface Analysis : SIA, 40(13), 1751-1754 (2008)
Calorimetric study on oxidation of alumina supported rhodium by dioxygen
Wang, CB, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 120(1), 179-184 (1997)
Comparative XPS study of Rh/Al2O3 and Rh/TiO2 as catalysts for NaBH4 hydrolysis
Larichev YV, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 35(13), 6501-6507 (2010)
Ethanol steam reforming on Rh/Al2O3 catalysts
Cavallaro S
Energy & Fuels, 14(6), 1195-1199 (2000)
Performance of Rh/Al2O3 catalyst in the steam reforming of ethanol: H2 production for MCFC
Cavallaro S, et al.
Applied Catalysis A: General, 249(1), 119-128 (2003)