Merck
679917
Sigma-Aldrich
4,4′-Dibromotriphenylamine
96%
Sinónimos:
N,N-Bis(4-bromophenyl)aniline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H13Br2N
Número de CAS:
Peso molecular:
403.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
96%
cadena SMILES
Brc1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccc(Br)cc3
InChI
1S/C18H13Br2N/c19-14-6-10-17(11-7-14)21(16-4-2-1-3-5-16)18-12-8-15(20)9-13-18/h1-13H
Clave InChI
KIGVOJUDEQXKII-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Hole transport material and building block for hole transport materials.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Polytriarylamine Semiconductors
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.