Merck
700061
Sigma-Aldrich
2-(4-Bromophenyl)quinoxaline
96%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 145,00
US$ 145,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 145,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H9BrN2
Número de CAS:
Peso molecular:
285.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 145,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
powder
mp
133-138 °C
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Brc1ccc(cc1)-c2cnc3ccccc3n2
InChI
1S/C14H9BrN2/c15-11-7-5-10(6-8-11)14-9-16-12-3-1-2-4-13(12)17-14/h1-9H
Clave InChI
FXKZRBJBUFVFNR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Woo H Kim et al.
Frontiers in immunology, 10, 560-560 (2019-04-12)
Indoles, as the ligands of aryl hydrocarbon receptor (AhR), have been shown to possess immune-modulating property in terms of the balancing between regulatory T cells (Treg) and T helper 17 cells (Th17) activities. In the present study, we examined the