Merck
677647
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethylphosphine borane
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H15P · BH3
Número de CAS:
Peso molecular:
131.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
159-168 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
B.CP(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C6H15P.BH3/c1-6(2,3)7(4)5;/h1-5H3;1H3
Clave InChI
MHAGKNYBOOCWIH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Water-react 2
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)