676403
(R,R)-(–)-2,3-Bis(tert-butylmethylphosphino)quinoxaline
≥95%
Sinónimos:
(R) QuinoxP®
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
mp
100-104 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
CP(c1nc2ccccc2nc1P(C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H28N2P2/c1-17(2,3)21(7)15-16(22(8)18(4,5)6)20-14-12-10-9-11-13(14)19-15/h9-12H,1-8H3/t21-,22-/m0/s1
Clave InChI
DRZBLHZZDMCPGX-VXKWHMMOSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- It is not oxidized nor epimerized at ambient conditions in air
- Enantioselectivities are outstanding for various reaction paradigms
- Hydrogenations proceed under mild reaction conditions
- Low catalyst loadings yield high TONs
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
QuinoxP*: Air-Stable and Highly Efficient and Productive Chiral Ligands