Merck
675962
Sigma-Aldrich
Methyl 2,6-dichloropyridine-4-carboxylate
97%
Sinónimos:
Methyl 2,6-dichloroisonicotinate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5Cl2NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
206.03
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
80-84 °C
grupo funcional
chloro
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1cc(Cl)nc(Cl)c1
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c1-12-7(11)4-2-5(8)10-6(9)3-4/h2-3H,1H3
Clave InChI
XSKGHSUHOYEBTK-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)