Saltar a
C2917
Corticotropin Releasing Factor Antagonist
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
α-Helical CRF (9-41), α-Helical corticotropin releasing factor fragment (9-41)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C166H274N46O53S2
Número CAS:
Peso molecular:
3826.36
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CRH(1392)
mouse ... CRH(12918)
rat ... CRH(81648)
Biochem/physiol Actions
Exhibits 10-fold higher affinity for rat CRF receptors over human CRF receptors.
The corticotropin releasing factor (CRF) antagonist α-helical CRF [9-41] exhibits 10-fold higher affinity for rat CRF receptors over human CRF receptors. It has been used to elucidate the role of CRF in various physiological systems. In colonic epithelium, it abolishes CRF-induced changes in ion secretion, and significantly inhibits CRF-stimulated conductance. It antagonizes the CRF-induced proinflammatory degranulation of perivascular mast cells that are activated in response to acute psychological stress and CRF secretion.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C3042C3167A4933
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CRH(1392)
mouse ... CRH(12918)
rat ... CRH(81648)
Gene Information
human ... CRH(1392)
Gene Information
-
Gene Information
human ... CRH(1392)
mouse ... CRH(12918)
rat ... CRH(81648)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)