663905
N,N′-Diphenyl-3,4,9,10-perylenedicarboximide
98%
Sinónimos:
PTCDI-Ph
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
>300 °C
λmáx.
527 nm
fluorescencia
λem ≤534 nm in chloroform
propiedades de los semiconductores
N-type (mobility=10−5 cm2/V·s)
cadena SMILES
O=C1N(c2ccccc2)C(=O)c3ccc4c5ccc6C(=O)N(c7ccccc7)C(=O)c8ccc(c9ccc1c3c49)c5c68
InChI
1S/C36H18N2O4/c39-33-25-15-11-21-23-13-17-27-32-28(36(42)38(35(27)41)20-9-5-2-6-10-20)18-14-24(30(23)32)22-12-16-26(31(25)29(21)22)34(40)37(33)19-7-3-1-4-8-19/h1-18H
Clave InChI
OGEZSLXPCKHGKO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Flexible electronic circuits, displays, and sensors based on organic active materials will enable future generations of electronics products that may eventually enter the mainstream electronics market.
Review the potential of self-assembled multilayer gate dielectric films fabricated from silane precursors for organic, inorganic, and transparent TFT and for TFT circuitry and OLED displays.
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.