901143
PDI-DPP-PDI
Sinónimos:
Perylene diimide flanked diketopyrrolopyrrole, nPDI2DPP
About This Item
Productos recomendados
descripción
Band gap: 1.6 eV
Nivel de calidad
Formulario
powder
Energía orbital
HOMO -5.3 eV
LUMO -3.7 eV
cadena SMILES
O=C1C(C2=C(C3=CC=C(C4=CC(C(N(C(CC)CC)C5=O)=O)=C(C5=CC(N6CCCCCC)=C78)C7=C4C9=CC=C%10C%11=C(C(N(C(CC)CC)C%10=O)=O)C=C6C8=C9%11)S3)N1CCCCCCCC)=C(C%12=CC=C(C%13=CC(C(N(C(CC)CC)C%14=O)=O)=C(C%14=CC(N%15CCCCCC)=C%16%17)C%16=C%13C%18=CC=C%19C%20=C(C(N(C(CC)CC)C%
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.