Merck
915157
Sigma-Aldrich
iPr-PDI
≥95%
Sinónimos:
N,N-Bis(2,6-diisopropylphenyl)perylene-3,4,9,10-bis(dicarboximide)
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 239,00
500 MG
US$ 833,00
US$ 239,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 239,00
500 MG
US$ 833,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C48H42N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
710.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
US$ 239,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
mp
>300 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[n]2([c](c3c4c5c(c6c7c8c([c]([n]([c](c8cc6)=O)c9c(cccc9C(C)C)C(C)C)=O)ccc7c5cc3)ccc4[c]2=O)=O)c1c(cccc1C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C48H42N2O4/c1-23(2)27-11-9-12-28(24(3)4)43(27)49-45(51)35-19-15-31-33-17-21-37-42-38(22-18-34(40(33)42)32-16-20-36(46(49)52)41(35)39(31)32)48(54)50(47(37)53)44-29(25(5)6)13-10-14-30(44)26(7)8/h9-26H,1-8H3
Clave InChI
NAZODJSYHDYJGP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
iPr-PDI is a perylene based organic photocatalyst with a variety of demonstrated uses, including the reduction of aryl halides and the iodoperfluoroalkylation of alkenes.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Cristian Rosso et al.
Organic letters, 21(13), 5341-5345 (2019-06-30)
Two efficient continuous flow iodoperfluoroalkylation methods are described: using 0.05 mol % perylene diimide (PDI) photocatalyst under 450 nm irradiation or substoichiometric triethylamine under 405 nm irradiation. These methods enable dramatically elevated productivity versus batch processes. The triethylamine-mediated method is
Indrajit Ghosh et al.
Science (New York, N.Y.), 346(6210), 725-728 (2014-11-08)
Biological photosynthesis uses the energy of several visible light photons for the challenging oxidation of water, whereas chemical photocatalysis typically involves only single-photon excitation. Perylene bisimide is reduced by visible light photoinduced electron transfer (PET) to its stable and colored