Merck
661570
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)phenethylamine hydrochloride
97%
Sinónimos:
3-(Trifluoromethyl)benzeneethanamine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11ClF3N
Número de CAS:
Peso molecular:
225.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
106-110 °C
cadena SMILES
Cl.NCCc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H10F3N.ClH/c10-9(11,12)8-3-1-2-7(6-8)4-5-13;/h1-3,6H,4-5,13H2;1H
Clave InChI
KAFOPDIMPZSSTF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)