607983
L-Glutamine-13C5,15N2
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
Sinónimos:
(S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid-13C5-15N2, L-Glutamic acid 5-amide-13C5-15N2, L-Glutamine-ul-13C,15N, 13C and 15N Labeled glutamine
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % 13C
98 atom % 15N
assay
95% (CP)
form
solid
optical activity
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
185 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+7
SMILES string
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13CH2][13C]([15NH2])=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
InChI key
ZDXPYRJPNDTMRX-YIDSDQPMSA-N
Categorías relacionadas
General description
Packaging
Related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
La estructura de las proteínas proporciona información valiosa que puede utilizarse para inferir la función de la proteína. El estudio de la estructura de las proteínas y la cartografía de las interacciones proteicas, los niveles de expresión y su ubicación permiten la identificación de biomarcadores de enfermedad y posibles dianas farmacológicas para el tratamiento terapéutico.
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.