Merck
659541
Sigma-Aldrich
N-Methyl-d3-formamide
98 atom % D
About This Item
Fórmula lineal:
HCONHCD3
Peso molecular:
62.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
bp
198-199 °C
densidad
1.062 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[H]C(=O)NC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)/i1D3
Clave InChI
ATHHXGZTWNVVOU-FIBGUPNXSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
231.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
111 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)