21639
Ácido octanoico
analytical standard
Sinónimos:
Ácido C8, Ácido caprílico
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
5 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 78 °C)
Ensayo
≥99.5% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.428 (lit.)
n20/D 1.428
bp
237 °C (lit.)
237-238 °C
mp
15-17 °C (lit.)
densidad
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
grupo funcional
carboxylic acid
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Aplicación
Productos recomendados
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?