651761
Negative resist remover I
About This Item
Código UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
caducidad
1 yr (cool area away from direct sunlight)
Nivel de calidad
pH
<2 (20 °C)
bp
204-304 °C (lit.)
densidad
1.00 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Available as part of Negative Photoresist kit 654892
Low pH formulation for removal of photoresist cured onto various substrates. Non-corrosive to metals and oxides. Does not contain chlorinated hydrocarbons, chromates, phenol, or phosphates. Performs well at room and elevated temperatures.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
96 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Protocolos
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.