658693
Pd(II) EnCat® BINAP30
extent of labeling: 0.39 mmol/g Pd loading, BINAP 0.25, Pd 1.0
Sinónimos:
Palladium acetate and BINAP, microencapsulated in polyurea matrix
Productos recomendados
composición
BINAP, 0.25
Pd, 1.0
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Extensión del etiquetado
0.39 mmol/g Pd loading
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Low residual metal levels in crude product.
- Easy recovery of catalyst.
- Compatibility of immobilized metal with various ligands to effect C–C bond forming reactions.
- Safer and easier to handle than Pd/C for hydrogenation.
- Efficiency and economy gains through recovery and recycling.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Nervous system
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?