Documentos clave
699314
Sigma-Aldrich
Pd EnCat® polyTPP30
extent of labeling: 0.4 mmol/g Pd loading
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 801,00
US$ 801,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 801,00
About This Item
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
US$ 801,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Extensión del etiquetado
0.4 mmol/g Pd loading
Información legal
EnCat is a registered trademark of Reaxa Ltd.
Punto de inflamabilidad (°F)
24.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-4 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)