Merck
590231
Sigma-Aldrich
Di(acetato)dicyclohexylphenylphosphinepalladium(II), polymer-bound FibreCat®
Pd ~5 %, extent of labeling: 0.4-0.6 mmol/g PPH3 ligand content loading
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 184,00
US$ 184,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 184,00
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
US$ 184,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Línea del producto
FibreCat®
Nivel de calidad
Formulario
solid
composición
Pd, ~5%
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
reaction type: Coupling Reactions
Extensión del etiquetado
0.4-0.6 mmol/g PPH3 ligand content loading
cadena SMILES
[Pd+2].P(C3CCCCC3)(C2CCCCC2)c1ccccc1.[O-]C(=O)C.[O-]C(=O)C
Clave InChI
ZMMYBYFXUHUTSH-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Supported catalyst used in Suzuki coupling of less reactive aryl chloride with boronic acids. This supported catalyst is generally more selective than the free homogeneous catalyst, and palladium leaching is very low (<2 ppm).[1]
The resin can also be recycled.
Información legal
FibreCat is a registered trademark of Johnson Matthey PLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Colacot, T.J.
Organometallics, 21, 3301-3301 (2002)