Merck
900570
Sigma-Aldrich
Ir[dF(t-Bu)-ppy]3
Seleccione un Tamaño
50 MG
US$ 126,00
US$ 126,00
Fecha estimada de envío27 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
US$ 126,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C45H42F6IrN3
Número de CAS:
Peso molecular:
931.04
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
NACRES:
NA.22
US$ 126,00
Fecha estimada de envío27 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
form
powder or crystals
Quality Level
reaction suitability
core: iridium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
370.93 °C
photocatalyst activation
465 nm
SMILES string
FC1=CC([Ir]2(C3=C4C(F)=CC(F)=C3)([N]5=C4C=C(C(C)(C)C)C=C5)([N]6=C7C=C(C(C)(C)C)C=C6)[N]8=C(C9=C2C=C(F)C=C9F)C=C(C(C)(C)C)C=C8)=C7C(F)=C1
Application
Ir[dF(t-Bu)-ppy]3 is a photocatalyst that readily facilitates the decarboxylative arylation of α-amino acids using visible light.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)