Merck
650757
Sigma-Aldrich
4-Ethoxy-3-nitrobenzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
195.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
59-63 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOc1ccc(C=O)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c1-2-14-9-4-3-7(6-11)5-8(9)10(12)13/h3-6H,2H2,1H3
Clave InChI
RPJKVMCCDKVUJN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)