Merck
526819
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 141,00
US$ 141,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 141,00
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H2(OH)(OCH3)CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
170.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 141,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
114-118 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
fluoro
cadena SMILES
COc1cc(C=O)cc(F)c1O
InChI
1S/C8H7FO3/c1-12-7-3-5(4-10)2-6(9)8(7)11/h2-4,11H,1H3
Clave InChI
OOGOFUKAJDPHDJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde is an aryl fluorinated building block.
Aplicación
3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde may be used to synthesize 3-(3-fluoro-4-hydroxy-5-methoxyphenyl)-N-phenethylacrylamide[1] and 4-[(4-hydroxy-3-fluoro-5-methoxy-benzylidene)amino]-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-pyrazol-3-one.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
John Yang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 18(14), 5032-5038 (2010-07-06)
A series of catechol ring-fluorinated derivatives of caffeic acid phenethyl amide (CAPA) were synthesized and screened for cytoprotective activity against H2O2 induced oxidative stress in human umbilical vein endothelial cells (HUVEC). CAPA and three fluorinated analogs were found to be
The new Schiff base 4-[(4-Hydroxy-3-fluoro-5-methoxy-benzylidene) amino]-1, 5-dimethyl-2-phenyl-1, 2-dihydro-pyrazol-3-one: Experimental, DFT calculational studies and in vitro antimicrobial activity.
Iskeleli NO, et al.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy, 139, 356-366 (2015)