Merck
646962
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-nitropyridine
97%
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 354,00
US$ 354,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 354,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
139.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 354,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
203-207 °C (lit.)
grupo funcional
nitro
cadena SMILES
Nc1ccncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H5N3O2/c6-4-1-2-7-3-5(4)8(9)10/h1-3H,(H2,6,7)
Clave InChI
IUPPEELMBOPLDJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)