Merck
122513
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-hydroxypyridine
98%
Sinónimos:
2-Amino-3-pyridinol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
110.11
Beilstein:
109868
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39151903
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
168-172 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ncccc1O
InChI
1S/C5H6N2O/c6-5-4(8)2-1-3-7-5/h1-3,8H,(H2,6,7)
Clave InChI
BMTSZVZQNMNPCT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
2-Amino-3-hydroxypyridine forms complexes with number of transition metals. It inhibits the corrosion of aluminium and copper in acidic solutions[1]. It undergoes condensation with 2-hydroxy-1-naphthaldehyde and 2-hydroxybenzaldehyde to form Schiffs bases[2]. It is useful in the preparation of clinical anti-inflammatory analgesics[1].
Aplicación
2-Amino-3-hydroxypyridine was used as reagent in reaction of dimethyl acetylenedicarboxylate and triphenylphosphine to yield functionalized coumarins and 1,4-oxazines[3].
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Synthesis and characterization of some transition metal complexes of 2-amino-3-hydroxypyridine and its application in corrosion inhibition.
Mostafa SI and El-Maksoud SA.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 129(5), 455-466 (1998)
1 H NMR, IR and UV/VIS Spectroscopic Studies of Some Schiff Bases Derived From 2-Aminobenzothiazole and 2-Amino-3-hydroxypyridine.
Issa RM, et al.
J. Chin. Chem. Soc., 55(4), 875-884 (2008)
Vinyltriphenylphosphonium salt mediated synthesis of 1, 4-benzoxazine and coumarin derivatives.
Yavari I, et al.
Tetrahedron, 58(34), 6895-6899 (2002)