Merck
495212
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-nitropyridine
98%
Sinónimos:
3-Nitro-4-pyridinol
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 73,90
US$ 73,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 73,90
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
140.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 73,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
285 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
nitro
cadena SMILES
Oc1ccncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H4N2O3/c8-5-1-2-6-3-4(5)7(9)10/h1-3H,(H,6,8)
Clave InChI
YUWOLBZMQDGRFV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Hydroxy-3-nitropyridine can be synthesized by the nitration of 4-hydroxypyridine.[1]
Aplicación
4-Hydroxy-3-nitropyridine may be used in the synthesis of 4-ethoxy-3-nitropyridine by treating with phosphorus pentachloride (PCl5) followed by ethanol.[1] It may also be used to prepare 4-chloro-3-nitropyridine by treating with PCl5-POCl3 (phosphorus oxychloride).[2]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Use of the Graebe-Ullmann reaction in the synthesis of 8-methyl-γ-carboline and isomeric aromatic aza-γ-carbolines.
Alekseev RS, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 48(8), 1235-1250 (2012)
Unambiguous structural assignment of monoanils of 3,4-pyridinediamine via regioselective synthesis.
Dubey PK, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 13, 137-144 (2008)