Merck
101664
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-nitroaniline
99%
Sinónimos:
1-Amino-4-chloro-2-nitrobenzene
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(NO2)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
172.57
Beilstein:
512436
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
99%
temp. de autoignición
964 °F
mp
117-119 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitro
cadena SMILES
Nc1ccc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H,8H2
Clave InChI
PBGKNXWGYQPUJK-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
375.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
191 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
D Cottalasso et al.
La Medicina del lavoro, 82(3), 253-260 (1991-05-01)
The toxicity of 4-chloro-2-nitroaniline (4C2NA) and 2-chloro-4-nitroaniline (2C4NA) was investigated on isolated rat hepatocytes following 1-3 hours of exposure to 0.2 and/or 2 mM of these xenobiotics. The higher of the two concentrations appeared to induce a statistically significant loss
H M Chopade et al.
Journal of toxicology and environmental health, 12(2-3), 267-282 (1983-08-01)
The disposition and metabolism of 14C-labeled 4-chloro-2-nitroaniline (CNA) was studied in male F344 rats following oral or intravenous (iv) administration. The gastrointestinal absorption of CNA was found to be near complete and was not affected by the dose in the