Merck
639761
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H7F3N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
256.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
134-138 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)c1cnn(-c2ccccc2)c1C(F)(F)F
InChI
1S/C11H7F3N2O2/c12-11(13,14)9-8(10(17)18)6-15-16(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,17,18)
InChI key
SMPJBTIFNUUWGQ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)