634298
Europium oxide
nanopowder, <150 nm particle size (TEM), 99.5% trace metals basis
Sinónimos:
Dieuropium trioxide, Europia
Nivel de calidad
Ensayo
99.5% trace metals basis
Formulario
nanopowder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: europium
tamaño de partícula
<150 nm (TEM)
densidad
7.42 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=[Eu]O[Eu]=O
InChI
1S/2Eu.3O
Clave InChI
RSEIMSPAXMNYFJ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.